Få mere at vide
N-[2-[2-(2-Bromophenyl)ethyl]-5-methoxyphenyl]formamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-[2-(2-Bromophenyl)ethyl]-5-methoxyphenyl]formamide |
| CAS | 223787-57-3 |
| Molekylær formel | C16H16BrNO2 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16BrNO2/c1-20-14-9-8-13(16(10-14)18-11-19)7-6-12-4-2-3-5-15(12)17/h2-5,8-11H,6-7H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | COc1ccc(CCc2ccccc2Br)c(NC=O)c1 |
| IUPAC navn | N-[2-[2-(2-bromophenyl)ethyl]-5-methoxyphenyl]formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.21 |
| Formel vægt | 333.0364 |