Få mere at vide
N-[2-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30383942
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30383942 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30383942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD48699310MG
Denne vare kan ikke returneres. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-[2-[(2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl)amino]ethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 1957235-57-2
Molekylær formel C20H24N4O6
Mængde 10 mg
Synonym tert-Butyl (2-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)ethyl)carbamate
InChI formel InChI=1S/C20H24N4O6/c1-20(2,3)30-19(29)22-10-9-21-12-6-4-5-11-15(12)18(28)24(17(11)27)13-7-8-14(25)23-16(13)26/h4-6,13,21H,7-10H2,1-3H3,(H,22,29)(H,23,25,26)
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCNc1cccc2C(=O)N(C3CCC(=O)NC3=O)C(=O)c12
Molekylvægt (g/mol) 416.43