missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N5O/c1-2-3-8-18(25)20-13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)19-21-23-24-22-19/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,20,25)(H,21,22,23,24) |
| Formel vægt | 335.1746 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?