Få mere at vide
N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17999024
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17999024 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17999024 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0862.210025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide
CAS 914465-68-2
Analyt- eller komponentnavne N-((2'-(1H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)pentanamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H21 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pentanamide, N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Pentanamide, N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI), N-[[2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]pentanamide
InChI formel InChI=1S/C19H21N5O/c1-2-3-8-18(25)20-13-14-9-11-15(12-10-14)16-6-4-5-7-17(16)19-21-23-24-22-19/h4-7,9-12H,2-3,8,13H2,1H3,(H,20,25)(H,21,22,23,24)
SMIL CCCCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
IUPAC navn N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 335.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 335.1746 g/mol