missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[[2'-(1H-Tetrazol-5-Yl)[1,1'-Biphenyl]-4-Yl]Methyl]Amine, TRC

Artikelnummer. 30455561
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30455561 10 mg
30454449 100 mg
30452873 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30455561 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT31092510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 147225-68-1
Molekylær formel C14H13N5
Molekylvægt (g/mol) 251.29
Synonym 2'-(2H-Tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-methanamine, [4-[2-(2H-Tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methanamine
IUPAC navn [4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methanamine
SMIL NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-((2'-(1H-Tetrazol-5-Yl)(1,1'-Biphenyl)-4-Yl)Methyl)Amine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N5/c15-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-16-18-19-17-14/h1-8H,9,15H2,(H,16,17,18,19)
Formel vægt 251.1171
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.