Få mere at vide
N-[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]-4-methoxybenzeneacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]-4-methoxybenzeneacetamide |
| CAS | 51072-34-5 |
| Molekylær formel | C17H23NO2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N-[2-(1-Cyclohexen-1-yl)ethyl]-2-(p-methoxyphenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO2/c1-20-16-9-7-15(8-10-16)13-17(19)18-12-11-14-5-3-2-4-6-14/h5,7-10H,2-4,6,11-13H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | COc1ccc(CC(=O)NCCC2=CCCCC2)cc1 |
| IUPAC navn | N-[2-(cyclohexen-1-yl)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.37 |
| Formel vægt | 273.1729 |