Få mere at vide
N-[(1S,2S,4S)-4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]carbamic Acid 5-Thiazolylmethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-((1S,2S,4S)-4-(((1,1-Dimethylethoxy)carbonyl)amino)-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl)carbamic Acid 5-Thiazolylmethyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C28H35N3O5S/c1-28(2,3)36-27(34)30-22(14-20-10-6-4-7-11-20)16-25(32)24(15-21-12-8-5-9-13-21)31-26(33)35-18-23-17-29-19-37-23/h4-13,17,19,22,24-25,32H,14-16,18H2,1-3H3,(H,30,34)(H,31,33)/t22-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vægt | 525.2297 |