missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(1S,2S,3R,4S)-2,3,4-Tris(benzyloxy)-1-((benzyloxy)methyl)cyclohexanol (1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-Tris(benzyloxy)-5-(((R)-1-(benzyloxy)-3-hydroxypropan-2-yl)amino)-1-((benzyloxy)methyl)cyclohexanol, TRC

Artikelnummer. 30450233
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450233 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450233 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8864905MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(1S,2S,3R,4S)-2,3,4-Tris(benzyloxy)-1-((benzyloxy)methyl)cyclohexanol (1S,2S,3R,4S,5S)-2,3,4-Tris(benzyloxy)-5-(((R)-1-(benzyloxy)-3-hydroxypropan-2-yl)amino)-1-((benzyloxy)methyl)cyclohexanol
CAS 2415029-64-8
Molekylær formel C80H88N2O11
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C80H88N2O11/c83-79(59-86-50-62-30-12-2-13-31-62)46-71(73(88-52-64-34-16-4-17-35-64)75(90-54-66-38-20-6-21-39-66)77(79)92-56-68-42-24-8-25-43-68)81-48-70(58-85-49-61-28-10-1-11-29-61)82-72-47-80(84,60-87-51-63-32-14-3-15-33-63)78(93-57-69-44-26-9-27-45-69)76(91-55-67-40-22-7-23-41-67)74(72)89-53-65-36-18-5-19-37-65/h1-45,70-78,81-84H,46-60H2/t70-,71+,72+,73?,74?,75?,76?,77?,78?,79+,80+/m1/s1
SMIL O[C@@](C[C@H](N[C@@H](COCC1=CC=CC=C1)CN[C@H]([C@@H]2OCC3=CC=CC=C3)C[C@](O)(COCC4=CC=CC=C4)[C@@H](OCC5=CC=CC=C5)[C@@H]2OCC6=CC=CC=C6)[C@@H]7OCC8=CC=CC=C8)(COCC9=CC=CC=C9)[C@@H](OCC%10=CC=CC=C%10)[C@@H]7OCC%11=CC=CC=C%11
Molekylvægt (g/mol) 1253.56
Formel vægt 1252.64
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.