Få mere at vide
N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1133153-38-4 |
| Molekylær formel | C25H35N3O7S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | DNV-II impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C25H35N3O7S/c1-18(2)16-27(36(33,34)21-13-11-20(12-14-21)28(31)32)17-23(29)22(15-19-9-7-6-8-10-19)26-24(30)35-25(3,4)5/h6-14,18,22-23,29H,15-17H2,1-5H3,(H,26,30)/t22?,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)CN(C[C@H](O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(3S)-3-hydroxy-4-[2-methylpropyl-(4-nitrophenyl)sulfonylamino]-1-phenylbutan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 521.63 |
| Formel vægt | 521.2196 |