Få mere at vide
N-[(1S,2R)-1-[[[(1R)-1-[(3aS,4S,6S,7aR)-Hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]-2-hydroxypropyl]-6-phenyl-2-pyridinecarboxamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-((1S,2R)-1-((((1R)-1-((3aS,4S,6S,7aR)-Hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl)-3-methylbutyl)amino)carbonyl)-2-hydroxypropyl)-6-phenyl-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 847494-64-8 |
| Molekylær formel | C31 H42 B N3 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | N-[(1S,2R)-1-[[[(1R)-1-[(3AS,4S,6S,7aR)-hexahydro-3a,5,5-trimethyl-4,6-methano-1,3,2-benzodioxaborol-2-yl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]-2-hydroxypropyl]-6-Phenyl-2-pyridinecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C31H42BN3O5/c1-18(2)15-26(32-39-25-17-21-16-24(30(21,4)5)31(25,6)40-32)34-29(38)27(19(3)36)35-28(37)23-14-10-13-22(33-23)20-11-8-7-9-12-20/h7-14,18-19,21,24-27,36H,15-17H2,1-6H3,(H,34,38)(H,35,37)/t19-,21+,24+,25-,26+,27+,31+/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)c1cccc(n1)c2ccccc2)[C@@H](C)O)B3O[C@@H]4C[C@@H]5C[C@@H](C5(C)C)[C@]4(C)O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 547.49 |
| Formel vægt | 547.3218 |