missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(1S)-2-Amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O2/c15-13(19)11(8-10-4-2-1-3-5-10)18-14(20)12-9-16-6-7-17-12/h1-7,9,11H,8H2,(H2,15,19)(H,18,20)/t11-/m0/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 270.1117 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?