missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(1S)-2-Amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, TRC

Artikelnummer. 30133078
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133078 10 mg
30136800 500 mg
30008121 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133078 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA62254010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 289472-80-6
Molekylær formel C14 H14 N4 O2
Molekylvægt (g/mol) 270.29
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide
IUPAC navn N-[(2S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide
SMIL NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Analyt- eller komponentnavne N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H14N4O2/c15-13(19)11(8-10-4-2-1-3-5-10)18-14(20)12-9-16-6-7-17-12/h1-7,9,11H,8H2,(H2,15,19)(H,18,20)/t11-/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 10 mg
Formel vægt 270.1117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.