Få mere at vide
N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30457700
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457700 4 x 25 mg
30051129 25 mg
17901496 100 mg
3 options
Artikelnummer. 30457700
Brand: Mikromol MM3368.0200254AMP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
CAS 289472-80-6
Analyt- eller komponentnavne N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-amino-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-2-Amino-1-benzyl-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C14H14N4O2/c15-13(19)11(8-10-4-2-1-3-5-10)18-14(20)12-9-16-6-7-17-12/h1-7,9,11H,8H2,(H2,15,19)(H,18,20)/t11-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
IUPAC navn N-[(2S)-1-amino-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 270.29
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 270.1117 g/mol