Få mere at vide
N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, Mikromol
Artikelnummer. 30460064
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460064 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30460064 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3368.130025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide
CAS 1446194-56-4
Analyt- eller komponentnavne N-[(1S)-2-[(3-Methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-2-pyrazinecarboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methylbutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-
InChI formel InChI=1S/C19H24N4O2/c1-14(2)8-9-22-18(24)16(12-15-6-4-3-5-7-15)23-19(25)17-13-20-10-11-21-17/h3-7,10-11,13-14,16H,8-9,12H2,1-2H3,(H,22,24)(H,23,25)/t16-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)CCNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
IUPAC navn N-[(2S)-1-(3-methylbutylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 340.4195
Mængde 25 mg
Formel vægt 340.1899 g/mol