missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamansyre-d2 Phenylmethylester, TRC

Artikelnummer. 30401472
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401472 500 mg
30389193 250 mg
30389852 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30401472 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH946922500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-[(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenyl Methyl Ester
Molekylær formel C18 D2 H19 N O3
Mængde 500 mg
Synonym [(1S)-1-(Hydroxymethyl)-3-phenylpropyl]carbamic Acid-d2 Phenylmethyl Ester, Benzyl ((S)-1-Hydroxymethyl-3-phenylpropyl)carbamate-d2
InChI formel InChI=1S/C18H21NO3/c20-13-17(12-11-15-7-3-1-4-8-15)19-18(21)22-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17,20H,11-14H2,(H,19,21)/t17-/m0/s1/i13D2
SMIL [2H]C([2H])(O)[C@H](CCc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
IUPAC navn benzyl N-[(2S)-1,1-dideuterio-1-hydroxy-4-phenylbutan-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 301.377
Formel vægt 301.165
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.