Få mere at vide
N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol
Artikelnummer. 30463317
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30463317 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30463317 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3368.090025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
CAS 862894-96-0
Analyt- eller komponentnavne N(1-(3-Methylbutanamido) N(1-Des(boric acid)) Bortezomib
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H22 N4 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, Pyrazinecarboxamide, N-[(1S)-2-[(3-methyl-1-oxobutyl)amino]-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]-, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxo-ethyl]pyrazine-2-carboxamide, N-[(1S)-1-Benzyl-2-(3-methylbutanoylamino)-2-oxoethyl]pyrazine-2-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C19H22N4O3/c1-13(2)10-17(24)23-18(25)15(11-14-6-4-3-5-7-14)22-19(26)16-12-20-8-9-21-16/h3-9,12-13,15H,10-11H2,1-2H3,(H,22,26)(H,23,24,25)/t15-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)CC(=O)NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)c2cnccn2
IUPAC navn N-[(2S)-1-(3-methylbutanoylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]pyrazine-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 354.403
Mængde 25 mg
Formel vægt 354.1692 g/mol