Få mere at vide
N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl] prop-2-yn-1-amin Hydrochlorid (rac-Demethylselegilin Hydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050175
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050175 100 mg
30049769 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050175 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0216.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl] prop-2-yn-1-amin Hydrochlorid (rac-Demethylselegilin Hydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
CAS 2588-96-7
Analyt- eller komponentnavne rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H
SMIL Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C
IUPAC navn 1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 209.72
Mængde 100 mg
Formel vægt 209.0971 g/mol