Få mere at vide
N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17914056
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17914056 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17914056 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0398.020025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazol-3-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
CAS 107007-95-4
Analyt- eller komponentnavne N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H22 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Granisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Granisetron Imp. B (EP), Granisetron USP Related Compound B, Granisetron USP RC B, N-[(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo-[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide, N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-Indazole-3-carboxamide, endo-N-(9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-1H-Indazole-3-carboxamide, 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., Granisetron Related Compound B, Granisetron Hydrochloride Impurity B, Granisetron Impurity B
InChI formel InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-12-5-4-6-13(21)10-11(9-12)18-17(22)16-14-7-2-3-8-15(14)19-20-16/h2-3,7-8,11-13H,4-6,9-10H2,1H3,(H,18,22)(H,19,20)/t11-,12+,13-
SMIL CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3n[nH]c4ccccc34
IUPAC navn N-[(1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 298.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 298,1794 g/mol