Få mere at vide
N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl] carbaminsyre tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30392795
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30392795 1 g
1 options
Artikelnummer. 30392795 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9428451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid tert-Butyl Ester
CAS 1009093-14-4
Molekylær formel C14H21NO4
Mængde 1 g
Synonym N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-phenylethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C14H21NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-16)12(17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,16-17H,9H2,1-3H3,(H,15,18)/t11-,12-/m1/s1
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)[C@H](O)c1ccccc1
IUPAC navn tert-butyl N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-phenylpropan-2-yl]carbamat
Molekylvægt (g/mol) 267.32
Formel vægt 267.1471