Få mere at vide
N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenyl]propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1R,2R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenyl]propanamide |
| CAS | 88058-70-2 |
| Molekylær formel | C14H19NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1R-trans)-N-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenyl)propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c1-3-13(16)15-12-7-5-9-4-6-10(18-2)8-11(9)14(12)17/h4,6,8,12,14,17H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)/t12-,14-/m1/s1 |
| SMIL | CCC(=O)N[C@@H]1CCc2ccc(OC)cc2[C@H]1O |
| IUPAC navn | N-[(1R,2R)-1-hydroxy-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-yl]propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vægt | 249.1365 |