Få mere at vide
N-[(1R)-2-(Methoxymethylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1R)-2-(Methoxymethylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 115186-33-9 |
| Molekylær formel | C16H24N2O4 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | [(1R)-2-(methoxymethylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, [2-(Methoxymethylamino)-2-oxo-1-(phenylmethyl)ethyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, tert-Butyl [(1R)-1-Benzyl-2-[methoxy(methyl)amino]-2-oxoethyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-16(2,3)22-15(20)17-13(14(19)18(4)21-5)11-12-9-7-6-8-10-12/h6-10,13H,11H2,1-5H3,(H,17,20)/t13-/m1/s1 |
| SMIL | CON(C)C(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl N-[(2R)-1-[methoxy(methyl)amino]-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.37 |
| Formel vægt | 308.1736 |