Få mere at vide
N-[[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]hydroxyphosphinyl]-D-alanine 1-Methylethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-((((1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy)methyl)hydroxyphosphinyl)-D-alanine 1-Methylethyl Ester |
| CAS | 376633-26-0 |
| Molekylær formel | C15 H25 N6 O5 P |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | GS 7485 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25N6O5P/c1-9(2)26-15(22)11(4)20-27(23,24)8-25-10(3)5-21-7-19-12-13(16)17-6-18-14(12)21/h6-7,9-11H,5,8H2,1-4H3,(H2,16,17,18)(H2,20,23,24)/t10-,11-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)OC(=O)[C@@H](C)NP(=O)(O)CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12 |
| IUPAC navn | [(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxymethyl-N-[(2R)-1-oxo-1-propan-2-yloxypropan-2-yl]phosphonamidic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 400.37 |
| Formel vægt | 400.162 |