Få mere at vide
N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide, Mikromol™
Beskrivelse
N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide |
| CAS | 133261-14-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H17 Br N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Acetamide, N-[(1R)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromo-, Acetamide, N-[2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromo-, (R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17BrN2O4S/c1-8(15-12(16)7-13)5-9-3-4-10(19-2)11(6-9)20(14,17)18/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,14,17,18)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(C[C@@H](C)NC(=O)CBr)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-bromo-N-[(2R)-1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| Vis mere |