Få mere at vide
N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17942236
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17942236 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17942236 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0938.180025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide
CAS 133261-14-0
Analyt- eller komponentnavne N-[(1R)-2-[3-(Aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromoacetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H17 Br N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Acetamide, N-[(1R)-2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromo-, Acetamide, N-[2-[3-(aminosulfonyl)-4-methoxyphenyl]-1-methylethyl]-2-bromo-, (R)-
InChI formel InChI=1S/C12H17BrN2O4S/c1-8(15-12(16)7-13)5-9-3-4-10(19-2)11(6-9)20(14,17)18/h3-4,6,8H,5,7H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,14,17,18)/t8-/m1/s1
SMIL COc1ccc(C[C@@H](C)NC(=O)CBr)cc1S(=O)(=O)N
IUPAC navn 2-bromo-N-[(2R)-1-(4-methoxy-3-sulfamoylphenyl)propan-2-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 365.243
Mængde 25 mg
Formel vægt 364.009 g/mol