missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 88146-37-6 |
| Molekylær formel | C12H15NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-[(1R)-1-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamid |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.25 |
| Formel vægt | 205.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?