Få mere at vide
N-[(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051347
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051347 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051347 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3370.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-[(1R)-1-(1-nafthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
CAS 1005450-55-4
Analyt- eller komponentnavne (R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H20 F3 N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzenepropanamide, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)-, N-[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]-3-(trifluoromethyl)benzenepropanamide, N-[1-(R)-(1-Naphthyl)ethyl]-3-[3-trifluoromethylphenyl]propanamide
InChI formel InChI=1S/C22H20F3NO/c1-15(19-11-5-8-17-7-2-3-10-20(17)19)26-21(27)13-12-16-6-4-9-18(14-16)22(23,24)25/h2-11,14-15H,12-13H2,1H3,(H,26,27)/t15-/m1/s1
SMIL C[C@@H](NC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC navn N-[(1R)-1-nafthalen-1-ylethyl]-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]propanamid
Molekylvægt (g/mol) 371.4
Mængde 25 mg
Formel vægt 371,1497 g/mol