Få mere at vide
N-(1H-pyrrol-2-ylcarbonyl)-Glycine, TRC
Artikelnummer. 30425920
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30425920 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30425920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83460025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98276-81-4
Molekylær formel C7H8N2O3
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Synonym Glycine, N-pyrrol-2-ylcarbonyl- (6CI), N-(1H-Pyrrol-2-ylcarbonyl)glycine
IUPAC navn 2-(1H-pyrrole-2-carbonylamino)acetic acid
SMIL OC(=O)CNC(=O)c1ccc[nH]1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1H-pyrrol-2-ylcarbonyl)-Glycine
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O3/c10-6(11)4-9-7(12)5-2-1-3-8-5/h1-3,8H,4H2,(H,9,12)(H,10,11)
Formel vægt 168.0535