missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1H-benzotriazole-1-methanamine, TRC

Artikelnummer. 30344727
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344727 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB207538100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)-N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1H-benzotriazole-1-methanamine
CAS 221656-37-7
Molekylær formel 2 C20 H25 N3 O4 . 3 H2 O
Mængde 100 mg
Synonym N,N-Bis((1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethanamine
InChI formel InChI=1S/2C20H25N3O4.3H2O/c2*1-11-8-14-17(19(27-3)16(11)22-7-6-21-12(2)9-22)23(13-4-5-13)10-15(18(14)24)20(25)26;;;/h2*8,10,12-13,21H,4-7,9H2,1-3H3,(H,25,26);3*1H2
SMIL O.O.O.COc1c(N2CCNC(C)C2)c(C)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c13)C(=O)O.COc5c(N6CCNC(C)C6)c(C)cc7C(=O)C(=CN(C8CC8)c57)C(=O)O
IUPAC navn 1-cyclopropyl-8-methoxy-6-methyl-7-(3-methylpiperazin-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 796.906
Formel vægt 796.401
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.