Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N 12 Septa Udskiftningsskruelåg
Artikelnummer. 10206551 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE Virginal
Silikone, PTFE
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale unitSize
10206551 PTFE Virginal Pakke med 100
12794658 Silikone, PTFE Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10206551 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 70260
Kun null tilbage
Tekniske data
Farve Hvid
Materiale PTFE Virginal
Septum Septa N 12
Mængde 100 Pk.
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Til brug med (udstyr) Mikroreaktionshætteglas N 13