missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(12-Aminododecyl)deoxynojirimycin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(12-Aminododecyl)deoxynojirimycin |
| CAS | 885484-41-3 |
| Molekylær formel | C18 H38 N2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2R,3R,4R,5S)-1-(12-Aminododecyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H38N2O4/c19-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20-13-16(22)18(24)17(23)15(20)14-21/h15-18,21-24H,1-14,19H2/t15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| SMIL | NCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-1-(12-aminododecyl)-2-(hydroxymethyl)piperidine-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.50532 |
| Formel vægt | 346.2832 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?