Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Krympelukninger i aluminium med centerhul, N11
Artikelnummer. 10326701 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Farve:
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10326701
Brand: Macherey-Nagel™ 70256
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Muliggør nålepenetration med reduceret håndtering og forureningsrisiko. Macherey-Nagel™ Aluminiumskrympelukninger med centerhul, N11 er formonterede, brugsklare crimphætter med medium-bløde skillevægge til brug med N11 crimp-halskromatografihætteglas.
Fuldautomatisk lukkefremstilling med definerede produktionsparametre undgår variationer i hættens fysiske og analytiske tilstand. Strenge analytiske specifikationer tillader kun behandling af septa-materiale, der består de omfattende analytiske tests i laboratoriet. Disse produkter er fremstillet under strenge hygiejniske forhold. Proceskontroller og en endelig QC-inspektion er blevet implementeret for at give pålidelig produktkvalitet.
  • Formonterede, brugsklare crimp-lukninger er en økonomisk mulighed
  • Brugt med Macherey-Nagel™ N11 hætteglas med krympehalskromatografi med en åbning på 11 mm
  • Fremstillet af robust sølv aluminium med skillevæg i midten
  • Septum er lavet af naturgummi, rød-orange butyl og en farveløs TEF-membran
  • 100 kapsler er pakket i en polyethylen (PE) pose
Tekniske data
Farve Sølv
Materiale Aluminium, Butyl gummi, Gummi, TEF
Septum Naturgummi / Butylrød orange/ TEF farveløs
Til brug med (applikation) Kromatografi
Inkluderer Centerhul og Septum
Mængde 100 Pk.
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Type Crimp Cap
Lukkestørrelse N11
Til brug med (udstyr) N 11 Crimp Neck hætteglas