Få mere at vide
N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11384276
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384276 1 g 1g
11394276 5 g 5g
11304286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384276 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19354.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82717-96-2
Molekylær formel C15H21NO4
Molekylvægt (g/mol) 279.34
MDL nummer MFCD00209976
InChI nøgle CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Synonym s-2-s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, n-s-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, unii-10sz4ij77b, n-1 s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, n-s-+-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, 2s-2-2s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, s,s-n-ethoxy carbonyl-3-phenylpropyl alanine, n-s-1-carboxyethyl-l-homophenylalanine ethyl ester, s,s-n-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl alanine
PubChem CID 5702571
IUPAC navn (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine
Smeltepunkt 150°C to 152°C
Beilstein 3619501
Mængde 1 g
Formel vægt 279.35
Procent renhed 98%