Få mere at vide
(-)-N-[1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-N-(1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl)-L-alanine |
| CAS | 84324-12-9 |
| Molekylær formel | C15 H21 N O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzenebutanoic acid, α-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, 1-ethyl ester, (αR)-, Benzenebutanoic acid, α-[(1-carboxyethyl)amino]-, monoethyl ester, [S-(R*,S*)]-, Benzenebutanoic acid, α-[[(1S)-1-carboxyethyl]amino]-, monoethyl ester, (αR)- (9CI), N-[(R)-1-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, (2S)-2-[[(1R)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoic Acid, N-[1(R)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13+/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-[[(2R)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vægt | 279.1471 |