Få mere at vide
(-)-N-[1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl)-D-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-N-[1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl]-D-alanine |
| CAS | 122076-80-6 |
| Molekylær formel | C15H21NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (alphaR)-alpha-[[(1R)-1-Carboxyethyl]amino]benzenebutanoic Acid Monoethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H](C)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vægt | 279.1471 |