Få mere at vide
N-(1-pyrenyl) maleimid, TRC
Artikelnummer. 30413816
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30413816 50 mg
30418138 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP99020050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42189-56-0
Molekylær formel C20 H11 N O2
Molekylvægt (g/mol) 297.31
IUPAC navn 1-pyren-1-ylpyrrol-2,5-dione
SMIL O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Pyrenyl) Maleimide
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
Formel vægt 297.079