Få mere at vide
N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(Mixture of 4 Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23) |
| Formel vægt | 309.2093 |
| Procent renhed | >95% |