Få mere at vide
N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)maleimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Oxyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)maleimide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N2O3/c1-12(2)7-9(8-13(3,4)15(12)18)14-10(16)5-6-11(14)17/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 251.1396 |
| Procent renhed | >95% |