Få mere at vide
N-(1-naftymethyl)methylaminohydrchlorid, TRC
Artikelnummer. 30137965
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137965 25 g
17972315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137965 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37295025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65473-13-4
Molekylær formel C12 H13 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 207.7
Synonym N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine
IUPAC navn N-methyl-1-naftalen-1-ylmethanamin; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCc1cccc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Formel vægt 207.0815