Få mere at vide
N-1-Naphthylethylenediamin Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30473580
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30473580 250 g
1 options
Artikelnummer. 30473580 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN372480250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
CAS 1465-25-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12H16Cl2N2
Mængde 250 g
Synonym N1-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2), N-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, Bratton-Marshall Reagent, N-(1-Naphthyl)ethylendiamine Dihydrochloride, NEDA, NEDA (amine)
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
SMIL NCCNC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1
IUPAC navn N'-nafthalen-1-ylethan-1,2-diamin; dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 186.2523646
Formel vægt 258.0691
Procent renhed >95