Få mere at vide
N-1-naphthylethylendiamin dihydrochlorid, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10605312 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10605312 5 g 5g
10070260 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10605312 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/1252/44
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259.174 g/mol
N-1-naphthylethylendiamin dihydrochlorid, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1465-25-4
Molekylær formel C12H16Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 259.174
MDL nummer 12556
InChI nøgle MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC navn N'-naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Tekniske data
Smeltepunkt 200 °C
Farve Beige
Emballage Glaskrukke
Mængde 5 g
Formel vægt 259,17 g/mol
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.