Få mere at vide
N-(1-Naphthyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416380
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11416380 250 g 250g
11496370 10 g 10g
11406380 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11416380 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19024.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-88-4
Molekylær formel C11H10N2S
Molekylvægt (g/mol) 202.275
MDL nummer MFCD00041824
InChI nøgle PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
IUPAC navn naphthalen-1-ylthiourea
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Naphthyl)thiourea
Smeltepunkt 185°C to 191°C
Lugt Odorless
Mængde 250 g
FN nummer UN1651
Beilstein 778118
Merck Index 14,722
Formel vægt 202.29
Procent renhed 97%