missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N-(1-Naphthyl)phthalamic Acid, TRC

Artikelnummer. 30480250
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480250 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37811510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naptalam
CAS 132-66-1
Molekylær formel C18 H13 N O3
Mængde 10 g
Synonym Benzoic acid','2-[(1-naphthalenylamino)carbonyl]- (9CI','ACI), 2-[(1-Naphthalenylamino)carbonyl]benzoic acid (ACI), Phthalamic acid','N-1-naphthyl- (7CI','8CI), 1-Naphthylphthalamic acid, 2-(1-Naphthylcarbamoyl)benzoic acid, 2-(N-(1-Naphthyl)amido)benzoic acid, 2-[(1-Naphthylamino)carbonyl]benzoic acid, Alanap, Alanap 1, Alanap 10G at, Analape, Grelutin, N-1-Naphthylphthalamic acid, N-α-Naphthylphthalamic acid, Naphthalam, Naptalam, NPA, NPA (pesticide), NSC 204421
InChI formel InChI=1S/C18H13NO3/c20-17(14-9-3-4-10-15(14)18(21)22)19-16-11-5-7-12-6-1-2-8-13(12)16/h1-11H,(H,19,20)(H,21,22)
SMIL OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2cccc3ccccc23
IUPAC navn 2-(naphthalen-1-ylcarbamoyl)benzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 291.3
Formel vægt 291.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.