missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N-(1-Naphthyl)phthalamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naptalam |
| CAS | 132-66-1 |
| Molekylær formel | C18 H13 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid','2-[(1-naphthalenylamino)carbonyl]- (9CI','ACI), 2-[(1-Naphthalenylamino)carbonyl]benzoic acid (ACI), Phthalamic acid','N-1-naphthyl- (7CI','8CI), 1-Naphthylphthalamic acid, 2-(1-Naphthylcarbamoyl)benzoic acid, 2-(N-(1-Naphthyl)amido)benzoic acid, 2-[(1-Naphthylamino)carbonyl]benzoic acid, Alanap, Alanap 1, Alanap 10G at, Analape, Grelutin, N-1-Naphthylphthalamic acid, N-α-Naphthylphthalamic acid, Naphthalam, Naptalam, NPA, NPA (pesticide), NSC 204421 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13NO3/c20-17(14-9-3-4-10-15(14)18(21)22)19-16-11-5-7-12-6-1-2-8-13(12)16/h1-11H,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMIL | OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2cccc3ccccc23 |
| IUPAC navn | 2-(naphthalen-1-ylcarbamoyl)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.3 |
| Formel vægt | 291.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?