Få mere at vide
N-(1-naphthyl)-N-(phenylmethylen)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10567493
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10567493 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10260153 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10567493 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. AC33318EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 890-51-7
Molekylær formel C17H13N
Molekylvægt (g/mol) 231.298
MDL nummer MFCD02235774
InChI nøgle NQPYSYDZNCHIQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl-n-phenylmethylene amine, n-benzylidenenaphthalen-1-amine, n-e-phenylmethylidene naphthalen-1-amine, 1z-1-naphthyl-2-phenyl-1-azaethene, n-naphthalen-1-yl-1-phenylmethanimine, 1z-n-naphthalen-1-yl-1-phenylmethanimine, n-benzylidene-1-napthylamine, benzylidene-a-napthylamine, maybridge3_000265, n-benzylidene-1-naphthalenamine
PubChem CID 1201463
IUPAC navn N-naphthalen-1-yl-1-phenylmethanimin
SMIL C1=CC=C(C=C1)C=NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-naphthyl)-N-(phenylmethylene)amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 231.3