Få mere at vide
N-(1-nafthyl)ethylendiamin dihydrochlorid, ACS
Artikelnummer. 15480297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15480297 100 g 100g
15455469 5 g 5g
15470297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63214.22
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Bruges til kolorimetrisk bestemmelse af sulfonamid i blod | CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259,174 g/mol
Anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af sulfonamid i blod. N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-dihydrochlorid fungerer som et koblingsmiddel til spektrofotometrisk bestemmelse af aromatiske aminer, aminophenoler, phenylendiaminer, dinitroaniliner, chloraniliner, thioler og sulfonamider. Det bruges også i den kvantitative analyse af nitrat og nitrit i vandprøver ved kolorimetri. Det er involveret i fremstillingen af (N-1-naphthyl-ethylendiamin)-dichlorplatin(II) ved at reagere med kaliumtetrachlorplatinat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til kolorimetrisk bestemmelse af sulfonamid i blod. N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-dihydrochlorid fungerer som et koblingsmiddel til spektrofotometrisk bestemmelse af aromatiske aminer, aminophenoler, phenylendiaminer, dinitroaniliner, chloraniliner, thioler og sulfonamider. Det bruges også i den kvantitative analyse af nitrat og nitrit i vandprøver ved kolorimetri. Det er involveret i fremstillingen af (N-1-naphthyl-ethylendiamin)-dichlorplatin(II) ved at reagere med kaliumtetrachlorplatinat.
Opløselighed Opløselig i
vand eller 95 % ethanol. Opløselig i varmt vand, alkohol, fortyndet saltsyre og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, halogensyrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1465-25-4
Molekylær formel C12H16Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 259.174
MDL nummer MFCD00012556
InChI nøgle MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC navn N'-naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Smeltepunkt 191 °C til 199 °C
Farve Creme til hvid eller grå
Mængde 100 g
Beilstein 3707471
Følsomhed Hygroskopisk; Lysfølsom
Merck Index 14,6409
Opløselighedsinformation Opløselig i vand eller 95% ethanol; Opløselig i varmt vand, alkohol, fortyndet saltsyre og acetone.
Formel vægt 259.18
Grad ACS
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride