Få mere at vide
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS reagent, ≥98%, Solstice
Artikelnummer. 16675823 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16675823 5 g 5g
16665823 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16675823 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 33461H5G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1465-25-4
Molekylær formel C12H16Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 259.17
InChI nøgle MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dihydrogen N1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine dichloride
SMIL [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
CAS Max % 1
Smeltepunkt 194°C to 198°C (Decomposition)
Farve Colorless
Mængde 5 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)-Ethylendiamine dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride