Få mere at vide
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, 98+%, ACS reagent
Artikelnummer. 10582194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10582194 500 g Glasflaske 500g
10025730 25 g Glasflaske 25g
10219370 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10582194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 423995000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, 98+%, C12H14N2.2ClH, CAS Number-1465-25-4 | CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1465-25-4
MDL nummer MFCD00012556
InChI nøgle MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning 200°C
Smeltepunkt 200.0°C
Farve Beige til hvid eller pink
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C12H14N2·2ClH
Lineær formel C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Mængde 500 g
Beilstein 12, II, 699
Følsomhed (to sulfanilamide) Passes
Merck Index 15, 6491
Opløselighedsinformation Passes test
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC navn N'-naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 259.17
Formel vægt 259.17
Procent renhed 98+%
Grad ACS-reagens
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.