Få mere at vide
N-(1-naphthyl)ethylendiamin-dihydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-dihydrochlorid virker som et koblingsmiddel til spektrofotometrisk bestemmelse af aromatiske aminer, aminophenoler, phenylendiaminer, dinitroaniliner, chloraniliner, thioler og sulfonamider. Det bruges også i den kvantitative analyse af nitrat og nitrit i vandprøver ved kolorimetri. Det er involveret i fremstillingen af (N-1-naphthyl-ethylendiamin)-dichlorplatin(II) ved at reagere med kaliumtetrachlorplatinat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin-dihydrochlorid fungerer som et koblingsmiddel til spektrofotometrisk bestemmelse af aromatiske aminer, aminophenoler, phenylendiaminer, dinitroaniliner, chloraniliner, thioler og sulfonamider. Det bruges også i den kvantitative analyse af nitrat og nitrit i vandprøver ved kolorimetri. Det er involveret i fremstillingen af (N-1-naphthyl-ethylendiamin)-dichlorplatin(II) ved at reagere med kaliumtetrachlorplatinat.
Opløselighed Opløselig i
varmt vand, alkohol, fortyndet saltsyre og acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Lysfølsom. Inkompatibel med syrer, syrechlorider, syreanhydrider, halogensyrer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride |
| Smeltepunkt | 191°C to 199°C |
| Mængde | 50 g |
| Beilstein | 3707471 |
| Følsomhed | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 14,6409 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot water,alcohol,dilute hydrochloric acid and acetone. |
| Formel vægt | 259.18 |
| Procent renhed | 96% |