Få mere at vide
N-(1-naphthyl)ethylendiamin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11493620 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493620 100 g 100g
11483620 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11493620 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210239780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 DKK
    3839.61 DKK / 100g
    Spare 195.39 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1465-25-4
Molekylær formel C12H16Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 259.174
InChI nøgle MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC navn N'-naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(1-Naphthyl)ethylene-diamine
Farve Tan til hvid
Mængde 100 g
Formel vægt 259.2
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(1-Naphthyl)ethylenediamine Dihydrochloride