Få mere at vide
N-(1-Naphthyl)Ethylene-Diamine Dihydrochloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473620 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11473620 5 g
1 options
Artikelnummer. 11473620 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210239705
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
N-(1-Naphthyl)Ethylene-Diamine Dihydrochloride, MP Biomedicals is used for colorimetric determination of sulfonamide in blood.
Tekniske data
CAS 1465-25-4
Smeltepunkt 188 °C til 198 °C
Molekylær formel C12H16Cl2N2
Mængde 5 g
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (20 mg/ml; næsten klar, farveløs til let gul opløsning) og 25 mg/ml, EtOH.
InChI nøgle MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC navn N'-naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 259.174
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Formel vægt 259.18
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-2-aminoéthyl-1-naphtylamine, dichlorhydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i