Få mere at vide
N-(1-Naphthyl-d7-methyl)methylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-Naphthyl-d7-methyl)methylamine |
| CAS | 1189686-07-4 |
| Molekylær formel | C12 2H7 H6 N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13N/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8,13H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(CNC)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-(2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-1-yl)-N-methylmethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.28 |
| Formel vægt | 178.1487 |